Få mere at vide
Protein Kinase inhibitor
Artikelnummer. 15424239
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424239 1 mg 1mg
15414239 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61687.M^
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 97161-97-2 | C27H21N3O5, C27H21N3O5 | 467,48 g/mol
Hæmmer af proteinkinase A
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97161-97-2
Molekylær formel C27H21N3O5
Synonym K252a
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Inhibitor af proteinkinase A
Formel vægt 467.47
Form Pulver