Få mere at vide
Uvex™ Beskyttelse Flash Hi-Viz Gul Vest
De Uvex beskyttelsesblitzkollektionen bruger lyse reflekterende strimler til synlighed i regn, tåge og mørke.
665.00 DKK
Tekniske data
Lukketype | Lynlås |
---|---|
Produkttype | Vest med høj synlighed |
Certificeringer/compliance | DA ISO 20471, klasse 2 |
Farve | Gul |
Materiale | Polyester |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17737529
|
Uvex™
1732310 |
Medium |
665.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17747529
|
Uvex™
1732311 |
Større |
665.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17757529
|
Uvex™
1732312 |
X-Large |
665.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17767529
|
Uvex™
1732313 |
2X-stor |
665.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17777529
|
Uvex™
1732314 |
3X-Large |
665.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Lodret lysledersystem
- Krog-og-løkke-lukning for hurtigt at lukke vesten
- Certificeret til EN ISO 20471 Klasse 2
- Til brug med lysledersystem: batteripakke, art. ingen. 1733200
- Aktiv advarsel
- Med kontakt for nem betjening
- Hurtig lukning
- Let at bruge
- Lang køretid
- Anvendelsesområder: vejbygningsarbejder, konstruktions- og anlægsarbejder, i mørke omgivelser
- Vaskeanvisning: 40 °C skånsom cyklus, brug ikke klor, må ikke tørretumbles, må ikke stryges, renses med perchlorethylen
Tekniske data
Lynlås | |
DA ISO 20471, klasse 2 | |
Polyester |
Vest med høj synlighed | |
Gul |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Beskyttelse Flash Hi-Viz Gul Vest