Få mere at vide
Uvex™ Beskyttelse Flash Hi-Viz Gul Vest
Artikelnummer. 17777529 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17777529 3X-Large
17737529 Medium
17747529 Større
17757529 X-Large
17767529 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17777529 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 1732314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 DKK
    620.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.59 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
De Uvex beskyttelsesblitzkollektionen bruger lyse reflekterende strimler til synlighed i regn, tåge og mørke.
  • Lodret lysledersystem
  • Krog-og-løkke-lukning for hurtigt at lukke vesten
  • Certificeret til EN ISO 20471 Klasse 2
  • Til brug med lysledersystem: batteripakke, art. ingen. 1733200
  • Aktiv advarsel
  • Med kontakt for nem betjening
  • Hurtig lukning
  • Let at bruge
  • Lang køretid
  • Anvendelsesområder: vejbygningsarbejder, konstruktions- og anlægsarbejder, i mørke omgivelser
  • Vaskeanvisning: 40 °C skånsom cyklus, brug ikke klor, må ikke tørretumbles, må ikke stryges, renses med perchlorethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20471, klasse 2
Lukketype Lynlås
Produkttype Vest med høj synlighed
Farve Gul
Størrelse 3X-Large
Materiale Polyester