Få mere at vide
Uvex™ Beskyttelse Flash Hi-Viz Gul Vest
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
- Lodret lysledersystem
- Krog-og-løkke-lukning for hurtigt at lukke vesten
- Certificeret til EN ISO 20471 Klasse 2
- Til brug med lysledersystem: batteripakke, art. ingen. 1733200
- Aktiv advarsel
- Med kontakt for nem betjening
- Hurtig lukning
- Let at bruge
- Lang køretid
- Anvendelsesområder: vejbygningsarbejder, konstruktions- og anlægsarbejder, i mørke omgivelser
- Vaskeanvisning: 40 °C skånsom cyklus, brug ikke klor, må ikke tørretumbles, må ikke stryges, renses med perchlorethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20471, klasse 2 |
| Lukketype | Lynlås |
| Produkttype | Vest med høj synlighed |
| Farve | Gul |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Polyester |