Få mere at vide
Propylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propylbenzene |
| CAS | 103-65-1 |
| Molekylær formel | C9 H12 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | Benzene, propyl-, Propylbenzene, 1-Phenylpropane, 1-Propylbenzene, Isocumene, NSC 16941, n-Propylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3 |
| SMIL | CCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | propylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.19 |
| Formel vægt | 120.0939 |