missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propoxyphenyl-thiohydroxyhomosildenafil, TRC

Artikelnummer. 30005356
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005356 5 mg
30011264 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8316305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 479073-90-0
Molekylær formel C24H34N6O4S2
Molekylvægt (g/mol) 534.69
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), 1,6-Dihydro-5-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, Propoxyphenyl-thiohydroxyhomosildenafil
IUPAC navn 5-[5-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonyl-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
SMIL CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=S)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propoxyphenyl-Thiohydroxyhomosildenafil
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34N6O4S2/c1-4-6-19-21-22(28(3)27-19)24(35)26-23(25-21)18-16-17(7-8-20(18)34-15-5-2)36(32,33)30-11-9-29(10-12-30)13-14-31/h7-8,16,31H,4-6,9-15H2,1-3H3,(H,25,26,35)
Formel vægt 534.2083
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.