CAS RN 479073-90-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Propoxyphenyl-thiohydroxyhomosildenafil, TRC
CAS: 479073-90-0 Molekylær formel: C24H34N6O4S2 Molekylvægt (g/mol): 534.69 Synonym: 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI),1,6-Dihydro-5-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione,Propoxyphenyl-thiohydroxyhomosildenafil IUPAC navn: 5-[5-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonyl-2-propoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione SMIL: CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=S)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4