Få mere at vide
Propiolaldehyd diethylacetal, 97 %
Beskrivelse
Propiolaldehyd-diethylacetal anvendes til fremstilling af 3-boronacrolein pinacolate, en heterodyn og (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
pinacolate, en heterodyn og (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Luft- og fugtfølsom. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiolaldehyde diethyl acetal |
| Tæthed | 0.894 |
| Kogepunkt | 138 °C til 139 °C |
| Flammepunkt | 32 °C (89 °F) |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1701566 |
| Synonym | 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Vis mere |