Få mere at vide
Propiolaldehyde diethyl acetal, 97%
Artikelnummer. 11332986
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332986 1 g 1g
11342986 5 g 5g
11352986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10767.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10160-87-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Propiolaldehyd-diethylacetal anvendes til fremstilling af 3-boronacrolein pinacolate, en heterodyn og (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Propioaldehyd-diethylacetal anvendes til fremstilling af 3-boronacrolein
pinacolate, en heterodyn og (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Luft- og fugtfølsom. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10160-87-9
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00009237
InChI nøgle RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
IUPAC navn 3,3-diethoxyprop-1-yn
SMIL CCOC(OCC)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiolaldehyde diethyl acetal
Tæthed 0.894
Kogepunkt 138°C to 139°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.412
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1701566
Synonym 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 97%