missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propargite(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30137513
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137513 10 g
30134436 25 g
17918099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP76250010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2312-35-8
Molekylær formel C19 H26 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 350.47
Synonym Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl ester (7CI,8CI), Sulfurous acid, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]cyclohexyl 2-propynyl ester (9CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl propargyl sulfite, Acarit 720EC, BPPS, Comite, Comite II, Cyclosulfyne, D 014, D 014 (ester), Kelaran, Naugatuck D 014, Omite, Omite 57E, Omite 85E, Propargil, Propargite, Sulfurous acid, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]cyclohexyl 2-propyn-1-yl ester
IUPAC navn [2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl] prop-2-ynyl sulfite
SMIL CC(C)(C)c1ccc(OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propargite
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3
Formel vægt 350.1552
Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.