Få mere at vide
Probucol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443752 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443752 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11443752 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215637110
Forbedrer selektiv optagelse af HDL-associerede kolesterylestere. Probucol, MP Biomedicals er en antioxidant, antiinflammatorisk og hypokolesterolæmisk middel. Det er også et antihyperlipoproteinæmi.
Probucol hæmmer atherogenese hos genetisk hyperkolesterolæmiske kaniner (Watanabe) og dæmper iskæmi/reperfusionsinduceret kardiomyocytapoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 23288-49-5
Smeltepunkt 124°C to 126°C (literature)
Molekylær formel C31H48O2S2
Mængde 10 g
Synonym probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (50mg/mL, clear and colorless solution).
InChI nøgle FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 516.843
PubChem CID 4912
ChEBI CHEBI:8427
Formel vægt 516.85
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver