Få mere at vide
Probucol, 99,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453752 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453752 50 g 50g
11433752 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453752 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215637150
Kemiske identifikatorer
CAS 23288-49-5
Molekylær formel C31H48O2S2
Molekylvægt (g/mol) 516.843
InChI nøgle FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum
PubChem CID 4912
ChEBI CHEBI:8427
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probucol
Farve Hvid
Mængde 50 g
Formel vægt 516.8
Procent renhed 0.997
Fysisk form Pulver