Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch-strømforsyning
Invitrogen PowerEase Touch-strømforsyninger er brugervenlige og nemme at bruge med en 4,3-tommers baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Den berøringsfølsomme skærm og brugergrænsefladen gør det nemt at oprette brugerdefinerede protokoller eller vælge en af de forprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder.
6370.00 DKK - 21970.00 DKK
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Inkluderer strømforsyning og et hurtigt referencekort. |
---|---|
Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
Produktlinje | PowerEase Touch |
Type | Strømforsyning |
Mængde | 1 stk. |
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Strømkrav | Maks. Magt | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Strømkrav | Maks. Magt | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
16630396
|
Invitrogen™
PS0121 |
230 VAC | 120 W |
6370.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16812550
|
Invitrogen™
PS0351 |
230 VAC | 350 W |
10890.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17266316
|
Invitrogen™
PS0601 |
Type G-stik (UK-stik), Type CEE 7/7 (EU) | 230 VAC | 600 W |
21970.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
Invitrogen PowerEase Touch-strømforsyninger er brugervenlige og nemme at bruge med en 4,3-tommers baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Den berøringsfølsomme skærm og brugergrænsefladen gør det nemt at oprette brugerdefinerede protokoller eller vælge en af de forprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder. PowerEase Touch-strømforsyninger har fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre driftstilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Produktegenskaber
- Avanceret UI/UX-design kombineret med 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm for brugervenlighed og bekvemmelighed ved overvågning af kørselsforløbet
- LCD-berøringsskærm og brugergrænseflade med tydelige menuprompter til nem brug med hånd eller stylus
- Fuldt programmerbar med driftstilstande, der inkluderer konstant spænding, konstant strøm eller konstant effekt
- Fleksibilitet til enten at programmere en brugerdefineret metode (op til 100 brugerdefinerede metoder, 20 trin pr. metode, 999 minutter pr. trin) eller vælge en forudprogrammeret gelelektroforese og overførselsmetode
- Fire sæt udgangsterminaler til drift af flere elektroforeseenheder
- Pop-up fødder til justering af skærmens synsvinkel
- Robuste polyurethanfødder og et stabelbart husdesign til stabling af strømforsyninger
- Brugerjusterbare enhedsindstillinger såsom biplydstyrke, skærmens lysstyrke og dvaletilstandsvarighed
- Automatiske sikkerhedsfunktioner såsom ingen belastning, overtemperatur, overspænding, overstrøm, belastningsændring og jordlækage opdaget
PowerEase Touch 120W strømforsyning
- Maksimal effekt på 300 V, 500 mA og 120 W
- Ideel til at køre og overføre miniproteingeler
- Understøtter DNA/RNA-elektroforese, SDS-PAGE og native PAGE-applikationer
PowerEase Touch 350W strømforsyning
- Maksimal effekt på 300 V, 3 A (3000 mA) og 350 W
- Ideel til at køre og overføre både mini- og midi-proteingeler
- Understøtter SDS-PAGE, native PAGE, western blotting og DNA/RNA elektroforese applikationer
PowerEase Touch 600W strømforsyning
- Maksimal effekt på 500 V, 3 A (3000 mA) og 600 W
- Bedste kapacitet og output til kørsel og overførsel af både mini- og midi-proteingeler
- Understøtter IEF-gel, SDS-PAGE, native PAGE, western blotting og DNA/RNA-elektroforese
Tekniske data
Inkluderer strømforsyning og et hurtigt referencekort. | |
PowerEase Touch | |
1 stk. |
Gelelektroforese | |
Strømforsyning |