Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch-strømforsyning
Artikelnummer. 16812550
Skift visning
Strømkrav:
230 VAC
Maks. Magt:
120 W
350 W
600 W
Stiktype:
Type G-stik (UK-stik), Type CEE 7/7 (EU)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Strømkrav Maks. Magt Stiktype
16812550 230 VAC 350 W -
16630396 230 VAC 120 W -
17266316 230 VAC 600 W Type G-stik (UK-stik), Type CEE 7/7 (EU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16812550 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PS0351
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Invitrogen PowerEase Touch-strømforsyninger er brugervenlige og nemme at bruge med en 4,3-tommers baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Den berøringsfølsomme skærm og brugergrænsefladen gør det nemt at oprette brugerdefinerede protokoller eller vælge en af de forprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder.
Invitrogen PowerEase Touch-strømforsyninger er brugervenlige og nemme at bruge med en 4,3-tommers baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Den berøringsfølsomme skærm og brugergrænsefladen gør det nemt at oprette brugerdefinerede protokoller eller vælge en af de forprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder. PowerEase Touch-strømforsyninger har fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre driftstilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Produktegenskaber
  • Avanceret UI/UX-design kombineret med 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm for brugervenlighed og bekvemmelighed ved overvågning af kørselsforløbet
  • LCD-berøringsskærm og brugergrænseflade med tydelige menuprompter til nem brug med hånd eller stylus
  • Fuldt programmerbar med driftstilstande, der inkluderer konstant spænding, konstant strøm eller konstant effekt
  • Fleksibilitet til enten at programmere en brugerdefineret metode (op til 100 brugerdefinerede metoder, 20 trin pr. metode, 999 minutter pr. trin) eller vælge en forudprogrammeret gelelektroforese og overførselsmetode
  • Fire sæt udgangsterminaler til drift af flere elektroforeseenheder
  • Pop-up fødder til justering af skærmens synsvinkel
  • Robuste polyurethanfødder og et stabelbart husdesign til stabling af strømforsyninger
  • Brugerjusterbare enhedsindstillinger såsom biplydstyrke, skærmens lysstyrke og dvaletilstandsvarighed
  • Automatiske sikkerhedsfunktioner såsom ingen belastning, overtemperatur, overspænding, overstrøm, belastningsændring og jordlækage opdaget
PowerEase Touch 120W strømforsyning
  • Maksimal effekt på 300 V, 500 mA og 120 W
  • Ideel til at køre og overføre miniproteingeler
  • Understøtter DNA/RNA-elektroforese, SDS-PAGE og native PAGE-applikationer
PowerEase Touch 350W strømforsyning
  • Maksimal effekt på 300 V, 3 A (3000 mA) og 350 W
  • Ideel til at køre og overføre både mini- og midi-proteingeler
  • Understøtter SDS-PAGE, native PAGE, western blotting og DNA/RNA elektroforese applikationer
PowerEase Touch 600W strømforsyning
  • Maksimal effekt på 500 V, 3 A (3000 mA) og 600 W
  • Bedste kapacitet og output til kørsel og overførsel af både mini- og midi-proteingeler
  • Understøtter IEF-gel, SDS-PAGE, native PAGE, western blotting og DNA/RNA-elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Inkluderer strømforsyning og et hurtigt referencekort.
Oversigt PowerEase Touch 350W
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Maks. Strøm 3 A
Produktlinje PowerEase Touch
Type Strømforsyning
Strømkrav 230 VAC
Mængde 1 stk.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 300 V
Maks. Magt 350 W