Få mere at vide
Invitrogen™ PowerEase™ Touch-strømforsyning
Artikelnummer. 17266316
Skift visning
Stiktype:
Type G-stik (UK-stik), Type CEE 7/7 (EU)
Strømkrav:
230 VAC
Maks. Magt:
120 W
350 W
600 W
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Strømkrav Maks. Magt
17266316 Type G-stik (UK-stik), Type CEE 7/7 (EU) 230 VAC 600 W
16630396 - 230 VAC 120 W
16812550 - 230 VAC 350 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17266316 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PS0601
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen PowerEase Touch-strømforsyninger er brugervenlige og nemme at bruge med en 4,3-tommers baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Den berøringsfølsomme skærm og brugergrænsefladen gør det nemt at oprette brugerdefinerede protokoller eller vælge en af de forprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder.
Invitrogen PowerEase Touch-strømforsyninger er brugervenlige og nemme at bruge med en 4,3-tommers baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm. Den berøringsfølsomme skærm og brugergrænsefladen gør det nemt at oprette brugerdefinerede protokoller eller vælge en af de forprogrammerede gelelektroforese- og overførselsmetoder. PowerEase Touch-strømforsyninger har fire sæt udgangsstik, der kan bruges samtidigt, og tre driftstilstande: konstant spænding, konstant strøm og konstant effekt for fleksibel brug og effektivitet.
Produktegenskaber
• Avanceret UI/UX-design kombineret med 4,3-tommer baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm for brugervenlighed og bekvemmelighed ved overvågning af køreforløb
• LCD-touchskærmsdisplay og brugergrænseflade med klare menumeddelelser til nem brug i hånden eller med pennen
• Fuldt programmerbar med driftstilstande, der inkluderer konstant spænding, konstant strøm eller konstant effekt
• Fleksibilitet til enten at programmere en brugerdefineret metode (op til 100 brugerdefinerede metoder, 20 trin pr. metode, 999 minutter pr. trin) eller vælge en forudprogrammeret gelelektroforese og overførselsmetode
• Fire sæt udgangsterminaler til drift af flere elektroforeseenheder
• Pop-up fødder til justering af skærmens synsvinkel
• Robuste polyurethanfødder og et stabelbart husdesign til stabling af strømforsyninger
• Brugerjusterbare enhedsindstillinger såsom biplydstyrke, skærmens lysstyrke og dvaletilstandsvarighed
• Automatiske sikkerhedsfunktioner såsom ingen belastning, overtemperatur, overspænding, overstrøm, belastningsændring og jordlækage opdaget
PowerEase Touch 600W strømforsyning
  • Maksimal effekt på 500 V, 3 A (3000 mA) og 600 W
  • Bedste muligheder og output til at køre og overføre både mini- og midi-proteingeler
  • Understøtter IEF gel, SDS-PAGE, native PAGE, western blotting og DNA/RNA elektroforese applikationer
  • PS0601 har UK/EU-stik (Type G/Type CEE 7/7)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Inkluderer strømforsyning og et hurtigt referencekort.
Oversigt PowerEase Touch 600W, UK/EU-stik
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Maks. Strøm 3 A
Produktlinje PowerEase Touch
Type Strømforsyning
Stiktype Type G-stik (UK-stik), Type CEE 7/7 (EU)
Strømkrav 230 VAC
Mængde 1 stk.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 500 V
Maks. Magt 600 W