Få mere at vide
Kaliumchloridopløsning, 0,2M, Honeywell™ Artikelnummer.: 15674130
Kaliumchloridopløsning, 0,2M, Honeywell™
Artikelnummer. 15674130 Shop alle Honeywell Fluka produkter
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15674130
Brand: Honeywell-Fluka 342621L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 0,2 M KCl
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride solution
CAS 7447-40-7
Mængde 1 L
Molekylær formel ClK
Lineær formel KCl
MDL nummer MFCD00011360
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1711999
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn kalium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74.55g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.2M
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Acetic acid solution
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kaliumchloridopløsning, 0,2M, Honeywell™ >