Tekniske data
| Kogepunkt | 1420,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Smeltepunkt | 770,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 100,5 % (på tørret stof) (Argentometri) |
| Lineær formel | KCl |
| Fieser | 06,48 |
| Vis mere |