Få mere at vide
Kaliumchlorid (hvide krystaller), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Kaliumchlorid bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1420 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| Smeltepunkt | 770 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 100,5 % |
| Assay Procent Noter | 99.0-100.5% |
| Merck Index | 15, 7742 |
| Vis mere |