Få mere at vide
Polysorbate 20
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
174.00 DKK - 4585.00 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS | 9005-64-5 |
---|---|
Molekylær formel | C26H50O10 |
Synonym | Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Emballagetype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Emballagetype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
10700941
|
Thermo Scientific Acros
233360050 |
5 mL | Glasflaske |
174.00 DKK
5ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10246910
|
Thermo Scientific Acros
233362500 |
250 mL | Glasflaske |
357.00 DKK
250ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10491081
|
Thermo Scientific Acros
233360010 |
1 L | Glasflaske |
593.00 DKK
1 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10503874
|
Thermo Scientific Acros
233360051 |
5 L | Plastflaske |
1830.00 DKK
5 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
10698313
|
Thermo Scientific Acros
233360250 |
25 L | Plast tromle |
4585.00 DKK
25 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
9005-64-5 | |
C26H50O10 | |
Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat |
Tekniske data
Polysorbat 20 | |
Farveløs til gul | |
C26H50O10 | |
Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat |
9005-64-5 | |
1.1000 g/mL | |
Opløselighed i vand: 100g/L. Andre opløseligheder: 100g/L isopropylalkohol, xylen, uopløseligt i mineralolie, 10g/L propylenglycol | |
Væske |