Få mere at vide
Polysorbat 20
Artikelnummer. 10246910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Emballagetype:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
250ml
5 L
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Pakningsstørrelse
10246910 250 mL Glasflaske 250ml
10700941 5 mL Glasflaske 5ml
10491081 1 L Glasflaske 1 L
10503874 5 L Plastflaske 5 L
10698313 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10246910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233362500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel C26H50O10
Synonym Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbat 20
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1000 g/mL
Emballagetype Glasflaske
Mængde 250 mL
Opløselighed Opløselighed i vand: 100g/L. Andre opløseligheder: 100g/L isopropylalkohol, xylen, uopløseligt i mineralolie, 10g/L propylenglycol
Form Væske