Få mere at vide
Polysorbate 20
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Emballagetype:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
250ml
5 L
5ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polysorbat 20 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1000 g/mL |
| Emballagetype | Plast tromle |
| Mængde | 25 L |
| Opløselighed | Opløselighed i vand: 100g/L. Andre opløseligheder: 100g/L isopropylalkohol, xylen, uopløseligt i mineralolie, 10g/L propylenglycol |
| Form | Væske |