Få mere at vide
Polysorbat 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Brand: Avantor J.T.Baker 4116-06
Mængde | 1 L |
---|---|
Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
9005-64-5 | |
522.68 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
MFCD00165986 | |
443314 |
Tekniske data
Polysorbate 20 | |
1 L | |
Smal mund af ravfarvet glasflaske | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat | |
443314 |
9005-64-5 | |
148.00°C | |
1L = 1.11kg | |
MFCD00165986 | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 | |
Multi-kompendiel/NF |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Polysorbat 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™ > 1L; Smal mund af ravfarvet glasflaske
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion