Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polysorbate 20 |
| Mængde | 200 mL |
| Flammepunkt | 148,00 °C |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.11kg |
| IUPAC navn | 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat |
| Grad | Multi-kompendiel/NF |