Få mere at vide
Polysorbat 20, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-5391656 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Ståltromle
Pakningsstørrelse:
1 L
19 L
20ml
4 L
Hver
Artikelnummer. 15528264
Brand: Avantor J.T.Baker 411602
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Mængde 20 mL
Flammepunkt 148.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.11kg
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Grad Multi-kompendiel/NF