Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade
Brand: Eppendorf™ 0030626303
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tekniske data
Sterile | |
16 x 24 | |
White, Clear Bottom | |
384 | |
Conical Bottom (V-well) |
Standard | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Sterile | |
240/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade > Well Color: Clear; Quantity: 240/pk; Autoclavable: Yes
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion