Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade Artikelnummer.: 10678404
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8004552 Shop alle Eppendorf produkter
White, Clear Bottom, PCR clean, 240/Pk., Pakke med 240
Farve:
Grå, hvid bund, White Bottom
Gray, White Bottom, White Bottom
Hvid, Ryd bund
Hvid, sort bund, Black Bottom
White, Black Bottom, Black Bottom
White, Clear Bottom
Certificeret:
PCR clean
PCR ren
Steril
Sterile
Mængde:
240/Pk.
80/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
Artikelnummer. 10678404
Brand: Eppendorf™ 0030625307
Se alternative produkter
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Non-Toxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeret PCR clean
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoclavable
Farve White, Clear Bottom
Materiale Polypropylene
Antal Wells 384
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Mængde 240/Pk.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade >