Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen V-bund 384 brønds mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10208703 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Grå, hvid bund, White Bottom
Grå, hvid bund, White Bottom
Hvid, Ryd bund
Hvid, klar bund, Clear Bottom
Hvid, sort bund, Black Bottom
Certificeret:
PCR ren
PCR-rensning
Steril
Mængde:
240/pakke
80 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 80
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Certificeret Mængde unitSize
10208703 Hvid, Ryd bund Steril 80 stk./pakke Pakke med 80
10678404 Hvid, klar bund, Clear Bottom PCR-rensning 240/pakke Pakke med 240
10668404 Hvid, Ryd bund PCR ren 80 stk./pakke Pakke med 80
10465075 Hvid, sort bund, Black Bottom PCR-rensning 240/pakke Pakke med 240
10136573 Grå, hvid bund, White Bottom PCR-rensning 240/pakke Pakke med 240
10349923 Grå, hvid bund, White Bottom PCR ren 80 stk./pakke Pakke med 80
10218703 Hvid, klar bund, Clear Bottom Steril 240/pakke Pakke med 240
10278743 Hvid, sort bund, Black Bottom PCR ren 80 stk./pakke Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10208703 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030622308
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeret Steril
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid, Ryd bund
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Mængde 80 stk./pakke