Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen-skeler
Polypropylen konstruktion. Inkluderer robust integreret håndtag.
Brand:  BRAND™ 139115
113.39 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15281379
  • 130.00 DKK / Pakke med 12
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Polypropylen konstruktion
  • Integreret håndtag
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Scoop
50 mL
160 mm
Polypropylen
Hvid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Polypropylen-skeler > Kapacitet: 50 ml