Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen-skeler
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Integreret håndtag
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Kemi Scoop |
Materiale | Polypropylen |
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Farve | Hvid |
Længde (metrisk) | 385 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Polypropylen-skeler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion