Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Sampling Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17288630 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
17288630 50 ml Ikke steril -
17298630 50 ml Steril Pakke med 10
17290604 100 ml Steril -
17280604 100 ml Ikke steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17288630 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53785013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til at tage prøver af pulvere, granulater og pastaer. Det lange håndtag gør det muligt at prøve større beholdere selv med lidt indhold eller at nå gennem smalle åbninger.
  • Prøveskelen med langt håndtag kan bruges til at tage prøver af pulvere, granulater og pastaer.
  • Det lange håndtag gør det muligt at prøve større beholdere selv med lidt indhold eller at nå gennem smalle åbninger.
  • Med den lige bund af scoop kan mediet øses op direkte fra bunden af beholderen.
  • PS, hvid
  • Individuelt pakket
  • Håndtagslængde 300 mm
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Certificeringer/compliance Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Inkluderer Langt håndtag
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Polystyren