Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen ADCF Luer fittings
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-Parmer™ Polypropylen ADCF Luer-fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
105.00 DKK - 210.00 DKK
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Til brug med Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Til brug med Pris Antal & tilgængelighed  
15173139
Dokumentvisning
Masterflex™
30800-06
4'' J Barb Adapter
121.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
12188711
Dokumentvisning
Masterflex™
30800-10
4'' L Barb Adapter
177.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Læg i indkøbskurv
12198711
Dokumentvisning
Masterflex™
30800-26
Han Luer til 1/4 in. L Barb Adapter
210.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Læg i indkøbskurv
15159448
Dokumentvisning
Masterflex™
30800-22
Han luer lock x 1⁄4 in. standard slange modhage
179.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Læg i indkøbskurv
13543610
Dokumentvisning
Masterflex™
30800-24
Male LL x 1/8 in. Hose Barb
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15122187
Dokumentvisning
Masterflex™
30800-18
Han luer x 1⁄8 in. bred boring slange modhage
171.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Læg i indkøbskurv
14871271
Dokumentvisning
Masterflex™
30800-30
Han luer lock prop
105.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-ParmerTM polypropylen ADCF Luer-fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed. Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder.
  • Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
  • I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
  • Fremstillet af dyrefri naturlig polypropylen
  • Møder USP Klasse VI specifikationer
  • Meget god kemikalieresistens
  • Max temperatur 190 °F
Tekniske data
Tekniske data
Polypropylen
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ Polypropylen ADCF Luer fittings