Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen ADCF Luer fittings
Til brug med:
4'' J Barb Adapter
4'' L Barb Adapter
Han Luer til 1/4 in. L Barb Adapter
Han luer lock prop
Han luer lock x 1⁄4 in. standard slange modhage
Han luer x 1⁄8 in. bred boring slange modhage
Male LL x 1/8 in. Hose Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-ParmerTM polypropylen ADCF Luer-fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
Alle dele opfylder snævre dimensionelle tolerancer for øget pålidelighed og procesrenhed. Vælg mellem en række størrelser, ⁄1 16 til ⁄1 4 , med en række tilslutningsmuligheder.
- Fremstillet af 100 % jomfruelige råvarer i et klasse 100.000 miljø
- I overensstemmelse med ISO 594-1 standarder
- Fremstillet af dyrefri naturlig polypropylen
- Møder USP Klasse VI specifikationer
- Meget god kemikalieresistens
- Max temperatur 190 °F
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 4'' J Barb Adapter |
| Til brug med (applikation) | Generelle formål og engangsapplikationer |
| Emballagemængde | 25 Pk. |
| Trådstørrelse | ADCF Kvinde Luer til 1/4 in. J Barb Adapter |