Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylen ADCF Luer fittings
Artikelnummer. 13543610
Til brug med:
4'' J Barb Adapter
4'' L Barb Adapter
Han Luer til 1/4 in. L Barb Adapter
Han luer lock prop
Han luer lock x 1⁄4 in. standard slange modhage
Han luer x 1⁄8 in. bred boring slange modhage
Male LL x 1/8 in. Hose Barb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 13543610
Brand: Masterflex™ 3080024
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-Parmer™ Polypropylen ADCF Luer-fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
Sikre procesintegritet med fuld materialesporbarhed. Cole-ParmerTM polypropylen ADCF Luer-fittings er ideelle til en række kritiske applikationer, herunder sprøjter eller små slanger. Disse beslag inspiceres for at være fri for forurenende stoffer og er fuldt sporbare.
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity. Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options.
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • Meets USP Class VI specifications
  • Very good chemical resistance
  • Max temperature 190°F
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/8 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.18 mm
Materiale Polypropylene
Til brug med Male LL x 1/8 in. Hose Barb
Til brug med (applikation) Ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing.
Emballagemængde 25 Pack
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 190°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 87.78
Produkttype Polypropylene ADCF Luer Fitting