Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ 500 ml vaskeflasker med bred mund
Præget med holdbare sikkerhedssymboler og anden vigtig information for optimal laboratoriesikkerhed. Vitlab™ VITsafe™ Wide-Mouth Wash Flasker inkluderer farvekodet udluftningshætte, der understøtter nem visuel identifikation af mediet.
495.00 DKK - 990.00 DKK
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
---|---|
Certificeringer/compliance | Direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS) |
Mund | Brede |
Højde (metrisk) | 166 mm |
Lukningsmateriale | Polypropylen |
Artikelnummer | Brand | Kemisk etiket | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kemisk etiket | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15742056
|
VITLAB™
1352819 |
Destilleret vand |
990.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15752056
|
VITLAB™
1352839 |
Metanol |
990.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15762056
|
VITLAB™
1352849 |
Isopropanol |
990.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15772056
|
VITLAB™
1352859 |
Ethylacetat |
990.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15782056
|
VITLAB™
1352869 |
Ethanol |
990.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15792056
|
VITLAB™
1352879 |
Methylenchlorid |
518.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15702066
|
VITLAB™
1352889 |
N,N-dimethylformamid |
538.72 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15742066
|
VITLAB™
1352969 |
Acetonitril |
495.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15732076
|
VITLAB™
1452829 |
Acetone |
990.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15732066
|
VITLAB™
1352949 |
Toluen |
495.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11997097
|
VITLAB™
1452989 |
Methylethylketon |
495.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Fremstillet af PE-LD (eller PP til acetone og MEK), sprayrør fra PP
- Opfylder i overensstemmelse med direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS)
- Påtrykt:
- Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
- Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
- Præcis sprøjtestråle og optimeret medium tilbagestrømning gennem den kontinuerlige og finttrukne spids af sprøjterøret
- VENT-CAP-designet forhindrer næsten alt statisk overtryk og minimerer lækage eller dryp
Tekniske data
500 mL | |
Brede | |
Polypropylen | |
Udluftet |
Direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS) | |
166 mm | |
76 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ VITsafe™ 500 ml vaskeflasker med bred mund