missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ 500 ml vaskeflasker med bred mund
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kemisk etiket:
Acetone
Acetonitril
Destilleret vand
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Metanol
Methylenchlorid
Methylethylketon
N,N-dimethylformamid
Toluen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fremstillet af PE-LD (eller PP til acetone og MEK), sprayrør fra PP
- Opfylder i overensstemmelse med direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS)
- Påtrykt:
- Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
- Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
- Præcis sprøjtestråle og optimeret medium tilbagestrømning gennem den kontinuerlige og finttrukne spids af sprøjterøret
- VENT-CAP-designet forhindrer næsten alt statisk overtryk og minimerer lækage eller dryp
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Certificeringer/compliance | Direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS) |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 166 mm |
| Kemisk etiket | Metanol |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion