Få mere at vide
VITLAB™ VITsafe™ 500 ml vaskeflasker med bred mund
Kemisk etiket:
Acetone
Acetonitril
Destilleret vand
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Metanol
Methylenchlorid
Methylethylketon
N,N-dimethylformamid
Toluen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fremstillet af PE-LD (eller PP til acetone og MEK), sprayrør fra PP
- Opfylder i overensstemmelse med direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS)
- Påtrykt:
- Materialenavn på tysk, engelsk, fransk og spansk
- Kemisk formel, CAS-nr, farepiktogram, signalord
- Risikosætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger), samt NFPA Kode
- Præcis sprøjtestråle og optimeret medium tilbagestrømning gennem den kontinuerlige og finttrukne spids af sprøjterøret
- VENT-CAP-designet forhindrer næsten alt statisk overtryk og minimerer lækage eller dryp
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Rød |
| Certificeringer/compliance | Direktiv (EF) nr. 1272/2008 (GHS) |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 166 mm |
| Kemisk etiket | Toluen |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Vis mere |