Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare etiketter i polyester
Blanke, printbare selvlaminerende polyesteretiketter til laserprintere.
1245.00 DKK - 3085.00 DKK
Tekniske data
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid/gennemsigtig
Slutte Mat
Format Mærke
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10703473
Dokumentvisning
Brady™
089402
9.53 mm 15.24 mm 2500 Pk.
1245.00 DKK
1 pakke
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12852859
Dokumentvisning
Brady™
029742
25.4 mm 25.4 mm 2520 Pk.
3085.00 DKK
1 pakke
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11523544
Dokumentvisning
Brady™
024566
25.4 mm 25.4 mm 1008 Pk.
1415.00 DKK
1 pakke
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blanke, printbare selvlaminerende etiketter til laserprintere.
Tekniske data
Tekniske data
LaserTab Laserprintbare etiketter
Hvid/gennemsigtig
Mærke
Laser
Laser printere
-94 °F til +230 °F
0,002 tommer.
Permanent akryl
Mat
Polyester
Sikkerhedsmærke
-70 °C
-70 °C til +110 °C
0.051 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Udskrivbare etiketter i polyester