Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare etiketter i polyester
Artikelnummer. 11523544
Bredde (metrisk):
9,53 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
15,24 mm
25,4 mm
Mængde:
1008 pakker
2500 pakker
2520 pakker
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11523544
Brand: Brady™ 024566
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blanke, printbare selvlaminerende polyesteretiketter til laserprintere.
  • Blanke, printbare selvlaminerende etiketter til laserprintere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid/gennemsigtig
Vise Blank
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Laser
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Data- og telemærkning, Tråd- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 7
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 1008 Etiketter/Pk.
Mængde 1008 pakker
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,002 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.051 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 25.40 mm
Trådmåler 16 AWG - 8 AWG
Dimensioner (LxB) 25.4 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,34 tommer.
Højde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 8.64 mm
Alternativt varenummer LAT-17-361-1