Få mere at vide
Brady™ Udskrivbare etiketter i polyester
Artikelnummer. 10703473 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
9,53 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
15,24 mm
25,4 mm
Mængde:
1008 pakker
2500 pakker
2520 pakker
Pakningsstørrelse:
1 pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10703473 9,53 mm 15,24 mm 2500 pakker -
12852859 25,4 mm 25,4 mm 2520 pakker 1 pakke
11523544 25,4 mm 25,4 mm 1008 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703473 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 089402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    1202.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.40 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Blanke, printbare selvlaminerende polyesteretiketter til laserprintere.
  • Blanke, printbare selvlaminerende etiketter til laserprintere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid/gennemsigtig
Vise Blank
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) Laser printere
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 2500 Etiketter/Pk.
Mængde 2500 pakker
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,002 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.051 mm
Dimensioner (L x B) 45.72 x 9.53 mm
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Længde (metrisk) 45.72 mm
Bredde (engelsk) 0,38 tommer.
Bredde (metrisk) 9,53 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 9.53 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) 15,24 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer LAT-57-361-2.5