Få mere at vide
Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis) Artikelnummer.: 11382248
Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11382248
10 cm, 10cm
Mængde:
2 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
Artikelnummer. 11382248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013153.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.37,9g/m, Temperering: som tegnet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-06-4
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Navn note Hard
Udseende Silvery white wire
Mængde 10 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU11I034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/08/2022 Artikelnummer013153.BP,013153.BW,013153.BS
PartinummerA10Q13 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer013153.BP,013153.BW,013153.BS
PartinummerE27P12 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer013153.BP,013153.BW,013153.BS
PartinummerZ22B031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer013153.BP,013153.BW,013153.BS
PartinummerN14A021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer013153.BP,013153.BW,013153.BS
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Platinum wire, 1.5mm (0.059in) dia, hard, 99.95% (metals basis) >