Få mere at vide
Platin Iridium-tråd, 0,2 mm (0,008 tommer) dia, udglødet, 99,9+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348328
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348328 10 cm 10cm
11338328 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039526.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Form: Ca. 0,7 g/10 cm; Temperament: blødt; Formel: Pt:Ir; 80:20 vægt%
Platin-iridium wire bruges i platin smykker, især urkasser. De er blevet brugt til spindedyser til fremstilling af syntetiske fibre, i metrologi og legering er fremstilling af metalmikroelektroder. Det bruges til elektrisk stimulering af nervevæv og elektrofysiologiske optagelser. Pt/Ir-legering er blevet brugt i mekaniske og elektrokemiske anordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray wire
Mængde 10 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde >99.9%
Form Wire
Opløselighedsinformation Insoluble in water and acid.