Få mere at vide
Platintråd, 1,5 mm (0,059 tommer) dia, hård, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372248
Mængde:
50 cm
Pakningsstørrelse:
50cm
Artikelnummer. 11372248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013153.BW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-06-4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6-4-7440
Mængde 50 cm
Procent renhed 99.95%