Få mere at vide
Platin(II)iodid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Pt 43,0 % min. Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366548
Platin(II)iodid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Pt 43,0 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366548
1 g, 1g
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11366548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012170.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-39-8 | I2Pt | 448.89 g/mol
Platin(II)iodid bruges i farmaceutiske og medicinske applikationer. Det bruges også til at danne cis- og trans-komplekser med propan-1-amin. Det bruges i den katalytiske hydreringsreaktion af alkyner såsom 2-hexyn, 4-methyl-2-pentyn og 4,4dimethyl-2-pentyn. Det bruges også til fremstilling af diiod(2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin)platin(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-39-8
Molekylær formel I2Pt
Molekylvægt (g/mol) 448.89
MDL nummer MFCD00011183
InChI nøgle ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
IUPAC navn platin(2+)diiodid
SMIL [I-].[I-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) iodide
Smeltepunkt 325°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alkali iodides.
Formel vægt 448.9
Procent renhed 99.99%
Grad Premion™
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.0% min.
Lugt Odorless
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ10H012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2024 Artikelnummer012170.01,012170.03,012170.06
PartinummerU02C026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2021 Artikelnummer012175.06,012170.01,012170.03,012170.06
PartinummerW25F035 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2021 Artikelnummer012175.06,012170.01,012170.03,012170.06
PartinummerW25F032 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2021 Artikelnummer012175.06,012170.01,012170.03,012170.06
PartinummerW26C075 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2021 Artikelnummer012175.06,012170.01,012170.03,012170.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Platin(II)iodid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Pt 43,0 % min. Thermo Scientific Chemicals >