Få mere at vide
Platin(II)iodid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Pt 43,0 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376548
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376548 5 g 5g
11356548 0.25 g 0.25g
11366548 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012170.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-39-8 | I2Pt | 448.89 g/mol
Platin(II)iodid bruges i farmaceutiske og medicinske applikationer. Det bruges også til at danne cis- og trans-komplekser med propan-1-amin. Det bruges i den katalytiske hydreringsreaktion af alkyner såsom 2-hexyn, 4-methyl-2-pentyn og 4,4dimethyl-2-pentyn. Det bruges også til fremstilling af diiod(2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin)platin(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-39-8
Molekylær formel I2Pt
Molekylvægt (g/mol) 448.89
MDL nummer MFCD00011183
InChI nøgle ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
IUPAC navn platin(2+)diiodid
SMIL [I-].[I-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) iodide
Smeltepunkt 325°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alkali iodides.
Formel vægt 448.9
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.0% min.