Få mere at vide
Platin(II)iodid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Pt 43,0 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356548
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356548 0.25 g 0.25g
11366548 1 g 1g
11376548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012170.01
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7790-39-8 | I2Pt | 448.89 g/mol
Platin(II)iodid bruges i farmaceutiske og medicinske applikationer. Det bruges også til at danne cis- og trans-komplekser med propan-1-amin. Det bruges i den katalytiske hydreringsreaktion af alkyner såsom 2-hexyn, 4-methyl-2-pentyn og 4,4dimethyl-2-pentyn. Det bruges også til fremstilling af diiod(2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin)platin(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-39-8
Molekylær formel I2Pt
Molekylvægt (g/mol) 448.89
MDL nummer MFCD00011183
InChI nøgle ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin
IUPAC navn platin(2+)diiodid
SMIL [I-].[I-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) iodide
Smeltepunkt 325°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alkali iodides.
Formel vægt 448.9
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.0% min.