Få mere at vide
Platinum, 10% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet Artikelnummer.: 11314447
Platinum, 10% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Artikelnummer. 11314447
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11314447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038325.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-6-6
Platin bruges i katalysatorer, laboratorieudstyr, elektrisk applikation og elektroder, platinmodstandstermometre, tandlægeudstyr og guldsmed. Det bruges også i glasfiberapplikationer, kemisk behandling, terrængående køretøjer og brændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Aromatisk ringhydrogenering, alifatiske aldehyder og ketoner til alkoholer, omdannelse af -CH=CH- til -CH 2 -CH 2 -
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-6-6
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 10% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX14K034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/10/2024 Artikelnummer038325.22,038325.06,038325.14
PartinummerT31K032 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/08/2024 Artikelnummer038325.22,038325.06,038325.14
PartinummerR16I001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/06/2022 Artikelnummer038325.22,038325.06,038325.14
PartinummerE12P29 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer038325.22,038325.06,038325.14
PartinummerH15R021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer038325.22,038325.06,038325.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Platinum, 10% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet >