Få mere at vide
Platin, 10% på aktivt kulpulver, standard, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Artikelnummer. 11304447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304447 5 g 5g
11314447 25 g 25g
11324447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038325.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-6-6
Platin bruges i katalysatorer, laboratorieudstyr, elektrisk applikation og elektroder, platinmodstandstermometre, tandlægeudstyr og guldsmed. Det bruges også i glasfiberapplikationer, kemisk behandling, terrængående køretøjer og brændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Aromatisk ringhydrogenering, alifatiske aldehyder og ketoner til alkoholer, omdannelse af -CH=CH- til -CH 2 -CH 2 -
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 10% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.