Få mere at vide
Platin, 10% på aktivt kulpulver, standard, ureduceret, nominelt 50% vand vådt
Artikelnummer. 11354447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354447 100 g 100g
11334447 5 g 5g
11344447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038326.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 7440-6-6
Platin bruges i katalysatorer, laboratorieudstyr, elektrisk applikation og elektroder, platinmodstandstermometre, tandlægeudstyr og guldsmed. Det bruges også i glasfiberapplikationer, kemisk behandling, terrængående køretøjer og brændselsceller. Som katalysator til hærdning af plast, som katalysator til dehydrogenering, isomerisering og oxidation i produktionen af svovlsyre, salpetersyre og organiske syrer og aminer, til kirurgiske instrumenter og implantater. Platinnanopartikler bruges i scanningsprober (mikroskopi) og katalysatorer. Katalysator brugt til hydrogenering af alkener, alkyner, nitrogrupper, ketoner, aromater, brugt til hydrogenolyse af cyclopropaner, katalyserer oxidation af alkoholer. Schiffs base og nitrohydrogenering, hydrosilering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 10% på aktivt kul-pulver, Standard, ureduceret, nominelt 50% vand vådt
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i aqua regia. Uopløseligt i vand og syre.