Få mere at vide
Pirenzepine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A M1 muscarinic receptor antagonist
338.06 DKK - 1552.26 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 29868-97-1
Molekylær formel C19H23Cl2N5O2
Molekylvægt (g/mol) 424.326
MDL nummer MFCD00055214
InChI nøgle FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
PubChem CID 71405
ChEBI CHEBI:32014
IUPAC navn 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
SMIL CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15444659
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.MC
100mg
338.06 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15424659
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.03
1g
1552.26 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
29868-97-1
424.326
FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
71405
11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
C19H23Cl2N5O2
MFCD00055214
pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
CHEBI:32014
CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
Tekniske data
Pirenzepine dihydrochloride
C19H23Cl2N5O2
Hygroscopic
pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
424.326
CHEBI:32014
99%
29868-97-1
MFCD00055214
14,7491
FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
71405
424.32
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 249-907-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UU7883000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater