Få mere at vide
Pirenzepin dihydrochlorid, 99%
Description
En M1 muskarinreceptorantagonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pirenzepine dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 192 °C til 198 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7491 |
| Formel vægt | 424.32 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |